Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Safety Cans
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel AISI 316 Ti (1.4571), 0.6 mm thickness
- Seals made of PTFE
- Handle made of powder-surfaced Aluminum
- Closure thread 1¼in.
Specifica
Specifica
| Product Type | Safety Can |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Transport and Storage |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 295 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 131 mm |