Learn More
Bel-Art™ Cucchiaio e spatola per campionamento in acciaio inossidabile SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Estremità rivestite con FEP PTFE Fluo-Kem™ marrone.
- Il rivestimento fornisce una superficie antiaderente resistente alla corrosione
- Asta appiattita su un'estremità per fungere da spatola, con cucchiaio sull'estremità opposta
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Product Type | Cucchiaio e spatola per campionamento |
| Finitura | Marrone in FEP PTFE Fluo-Kem |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |