Learn More
Masterflex™ Stainless Steel Sanitary Clamps
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
19.05 mm
38.1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cole-Parmer stainless 304L steel sanitary clamp
- Meet FDA requirements and 3A Sanitary Standards
- Clamp size: ½ to ¾ in.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Sanitary Clamp |
| Materiale | Acciaio inox |
| Diametro (sistema metrico) | 38.1 mm |
| Diameter (Metric) Inside | 38.1 mm |