Learn More
Masterflex™ Stainless Steel Sanitary Clamps
Codice prodotto. p-8004987
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
19.05 mm
38.1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11790319
Marca: Masterflex™ 3080075
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offer good chemical compatibility and are cost effective. 304 Stainless Steel Couplings are ideal for the food, beverage and dairy industries
  • Cole-Parmer stainless 304L steel sanitary clamp
  • Meet FDA requirements and 3A Sanitary Standards
  • Clamp size: ½ to ¾ in.
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Sanitary Clamp
Materiale Acciaio inox
Diametro (sistema metrico) 38.1 mm
Diameter (Metric) Inside 38.1 mm