Learn More
Cole-Parmer™ Sessola in acciaio inox
Codice prodotto. 11765009 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1550 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11765009
Marca: Cole-Parmer™ 0721000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this large capacity scoop for general lab and food applications. Cole-Parmer™ Stainless Steel Scoop is manufactured in 304 heavy-gauge stainless steel.
304 stainless steel offers higher corrosion resistance.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1550 ml
Product Type Dosatore
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Materiale Stainless Steel
Tipo di maniglia Con nervatura