Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Scrapers
Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
232 mm
275 mm
Larghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
Materiale:
Stainless Steel
Stainless Steel (316L)
Unit Size:
Pezzo
Description
- Crevice free
- Stainless Steel construction
- Satin finish
Specifications
Specifications
| Product Type | Scraper |
| Lunghezza (sistema metrico) | 275 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |