Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Scratcher
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
- Electro-polished
- Total length 1000 mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Scratcher |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for Sampling Cohesive, Caked and Not Free-Flowing Substances |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |