Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Scratcher
Codice prodotto. p-8002782 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11901571
Marca: Buerkle™ 53470005
The scratcher has particularly been designed for sampling cohesive, caked and not free-flowing substances.
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • Electro-polished
  • Total length 1000 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Scratcher
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Designed for Sampling Cohesive, Caked and Not Free-Flowing Substances
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm