Learn More
Julabo™ Bagni termostatici con agitazione in acciaio inox
Codice prodotto. p-8002784
Click to view available options
Amperaggio:
10 A
9:00 AM
Peso (sistema metrico):
22 kg
23 kg
Include:
Pompa di circolazione
Without circulating pump
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10563612
Marca: Julabo™ 9550323
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features a seamless, splashproof keypad and a bright LED multi-display indicating up to six temperature values that is visible from across the laboratory. Julabo™ Stainless-Steel Shaking Water Baths eliminates temperature overshoot and provides high temperature stability.
  • Tecnologia a microprocessore con dispositivo di controllo della temperatura PID
  • Luminoso display multiplo a LED
  • Tastiera impermeabile monopezzo
  • Interruttore principale impermeabile
  • Timer elettronico per l'impostazione del funzionamento (da 0:01 a 9:59 h:min)
  • Comunicazione online tramite interfaccia RS232 integrata
  • Sistema di preavviso con limiti superiore e inferiore della temperatura
  • Scarico a vite per comodità di svuotamento del bagno
  • Temperatura di protezione/sicurezza per funzionamento a secco fissata a 130 °C
  • Ampia gamma di accessori tra cui coperchio a ribalta per bagni Makrolon
  • Software di controllo EasyTemp disponibile gratuitamente
  • Carrello di agitazione rimovibile
  • Frequenza di agitazione regolabile da 20 a 200 giri/min.
  • Frequenza di agitazione indicata sul display multiplo a LED
  • Corsa dell'agitatore 15 mm
  • Tensioni disponibili: 230 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz
  • Coperchio a ribalta per bagni Makrolon disponibile separatamente
  • Cavo interfaccia RS232 disponibile separatamente
Specifica
Tipo di unità di controllo Tecnologia a microprocessore PID
Capacità (sistema metrico) 20 l
Certificazione/Conformità CE
Gamma di temperatura Da 20 a 99 °C
Tipo Bagno con agitazione
Display LED
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il funzionamento continuo senza sorveglianza
Include Pompa di circolazione
Materiale Acciaio inox
Modello SW23
Speed Da 20 a 200 gir/min
Precisione termica ±0.02 °C
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Stabilità termica ±0.02 °C
Temporizzatore Da 0:01 a 9:59 ore:min.
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm
Lunghezza (sistema metrico) interno 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 70 cm
Altezza (sistema metrico) 26 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 39.91 kg
Peso (sistema metrico) 23 kg
Electrical Requirements 230/115 V, da 50 a 60/60 Hz, 2000 W
Tensione 230/115 V
Wattage 2000 W
Amperaggio 10 A
Frequenza Da 50 a 60 Hz