Learn More
BINDER™ Ripiano estraibile forato
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Perforated
- Manufactured from stainless steel for durability and dependability
Specifica
Specifica
| Descrizione | Ripiano estraibile forato - acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER MKF 720, MK 720, MKT 720, MKFT 720 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Shelf |