Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Shot
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Shot
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with modular blocks
- Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
| Descrizione | Stainless Steel Shot, 0.5 kg (1 Lb) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Shot |
| Peso (sistema imperiale) | 1 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 0.5 kg |