Learn More
RETSCH Stainless Steel Sieve Insert For Cyclone Mill Twister
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
2 mm
500 μm
800 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 2 mm |
| Tipo | Sieve Insert |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cyclone Mill Twister |