Learn More
RETSCH Coperchi per setacci in acciaio inox
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
150 mm
200 mm
305 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel
- Available for a variety of test sieves, based upon diameter
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Sieve Cover |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310 and ASTM E 11 |
| Materiale coperchio | Stainless Steel |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 305 mm |