Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
25 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
1 mm
100 μm
106 μm
1.18 mm
1.25 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.7 mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
2.5 mm
250 μm
2.8 mm
300 μm
0,315 mm
3,35 mm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 200 μm |
| Tipo | Setaccio |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Include | Certificato di conformità e scheda di registrazione |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Filo intrecciato |