Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill
Codice prodotto. 10754024
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 mm
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
10754024 6 mm Pezzo
10012393 0.8 mm Pezzo
10387183 3 mm Pezzo
10713454 5 mm Pezzo
10042293 0.2 mm Pezzo
10275893 0.5 mm Pezzo
10532274 1 mm Pezzo
10134133 1.5 mm Pezzo
10617693 2.0 mm Pezzo
10677123 4 mm Pezzo
10 options
Codice prodotto. 10754024
Marca: Kinematica™ 35095060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Depending on the sample, even finer results can be achieved by grinding with two or more sieves with progressively smaller hole sizes.
Specifica
Product Type Sieve
Da utilizzare con (apparecchiatura) PX MFC 90 D
Materiale Stainless Steel
Dimensione del poro 6 mm