Description
- Trays consist of a drawer, lid, and handle on the front
- Fits into any freezer
- Racks are manufactured from stainless steel
Specifications
Specifications
| Chiusura inclusa | Yes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Odd Sized Samples |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| N. per confezione | 1 Pack |
| Quantità | 1 Pack |
| Dimensioni (L x P x A) | 560 x 139 x 225mm |
| Profondità (sistema metrico) | 560 mm |
| Include | Lid |
| Product Type | Single Tray Rack |
| Show More |