Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for IF450plus, Reinforced Chamber Option
Codice prodotto. 17517025 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
IF450plus Incubator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Produktkode 17517025
missing translation for 'mfr': Memmert™ IF450plusB32763
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Non-perforated slide-in drip trays constructed of stainless steel.
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Tekniske data
Da utilizzare con (apparecchiatura) IF450plus Incubator
Materiale Stainless Steel
Tipo Drip Tray
Altezza (sistema metrico) Rim: 15 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.