Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for IN450, Reinforced Chamber Option
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory
- May affect temperature distribution
- Constructed of stainless steel
- Rim height: 15 mm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IN450 Incubator |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Drip Tray |
| Altezza (sistema metrico) | Rim: 15 mm |