Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for SN750, 15 mm
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SN750 Sterilizer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory
- May affect temperature distribution
- Constructed of stainless steel
- Rim height: 15 mm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SN750 Sterilizer |
| Product Type | Drip Tray |
| Altezza vassoio (sistema metrico) | Rim: 15 mm |
| Materiale | Stainless Steel |