Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for UF750, Reinforced Chamber Option
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UF750 Oven
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory
- May affect temperature distribution
- Constructed of stainless steel
- Rim height: 15 mm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UF750 Oven |
| Tipo | Drip Tray |
| Materiale | Acciaio inox |
| Altezza (sistema metrico) | Rim: 15 mm |