Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for UN55, 15 mm
Codice prodotto. 17530286 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UN55 Oven
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17530286
Marca: Memmert™ UN55B02072
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non-perforated slide-in drip trays constructed of stainless steel.
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) UN55 Oven
Tipo Drip Tray
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) Rim: 15 mm