Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for UN55plus, 15 mm
Codice prodotto. 17580326 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UN55plus Oven
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17580326 UN55plus Oven Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17580326 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UN55plusB02072
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non-perforated slide-in drip trays constructed of stainless steel.
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) UN55plus Oven
Tipo Drip Tray
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) Rim: 15 mm