Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Drip Tray
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
Da utilizzare con (applicazione):
Do not use with Modified Chamber
Reinforced Chamber Option K1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- May affect the temperature distribution
- 15 mm rim
Specifica
Specifica
| Descrizione | Stainless steel slide-in drip tray, 15 mm rim (may affect the temperature distribution) - cannot be used in connection with option K1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UN110pa |
| Tipo | Drip Tray |
| Da utilizzare con (applicazione) | Do not use with Modified Chamber |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 mm rim |