Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Drip Tray
Codice prodotto. 17190045 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
Dimensione della confezione:
Pezzo
Da utilizzare con (applicazione):
Do not use with Modified Chamber
Reinforced Chamber Option K1
Codice prodotto. 17190045
Marca: Memmert™ IPP1060ecoB32599
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel slide-in bottom drip tray
  • May affect the temperature distribution
  • 15 mm rim
Specifica
Descrizione Sliding drip tray, 15 mm rim
Da utilizzare con (apparecchiatura) IPP1060eco
Tipo Drip Tray
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm rim