Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Drip Tray
Codice prodotto. 17190095 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
Da utilizzare con (applicazione):
Do not use with Modified Chamber
Reinforced Chamber Option K1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17190095
Marca: Memmert™ IPP110ecoB02073
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel slide-in bottom drip tray
  • May affect the temperature distribution
  • 15 mm rim
Specifica
Descrizione Stainless steel slide-in drip tray, 15 mm rim (may affect the temperature distribution) - cannot be used in connection with option K1
Da utilizzare con (apparecchiatura) IPP110eco
Tipo Drip Tray
Da utilizzare con (applicazione) Do not use with Modified Chamber
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm rim