Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Gable Lid
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
14 L Stirred Bath
22 L Stirred Bath
38 L Stirred Bath
8 L Stirred Bath
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel
- Insulated handle
- Minimises heat loss
- Reduces evaporation
- Assists in maintaining bath temperature
Specifica
Specifica
| Descrizione | Stainless steel gable lid |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 22 L Stirred Bath |
| Materiale | Stainless Steel |
| Warranty | 3 Years |