Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Sloping Lids
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Bath
- Triangular-shaped stainless steel with plastic handle
- Choose from the following available sizes:
- 5L (LU6)
- 12L (LU14)
- 18 or 26L (LU28)
- 34L (LU36)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SAP5, ST5 |
| Materiale | Stainless Steel |