Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Sloping Lids
Codice prodotto. 11426427
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11426427
Marca: Grant Instruments™ LU14
Recommended for use above 60°C. Stainless Steel Sloping Lid avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
  • For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Bath
  • Triangular-shaped stainless steel with plastic handle
  • Choose from the following available sizes:
    • 5L (LU6)
    • 12L (LU14)
    • 18 or 26L (LU28)
    • 34L (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SAP12, JBN12, SBB12
Materiale Stainless Steel