Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Spatula
Codice prodotto. p-7084539 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11878502
Marca: Buerkle™ 53130180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universal instrument for collecting, dividing and mixing pastes, creams etc.
Universal instrument for collecting, dividing and mixing pastes, creams etc.
  • Blade made of stainless steel V2A (1.4301)
  • Wooden handle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Spatula
Da utilizzare con (applicazione) Universal Instrument for Collecting, Dividing and Mixing Pastes, Creams
Materiale della lama Stainless Steel V2A
Materiale maniglia Wood
Materiale Stainless Steel
Tipo di maniglia Wood
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm