Learn More
Bochem™ Spatole in acciaio inox
Codice prodotto. 10058290
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
165 mm
250 mm
275 mm
365 mm
415 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
75 mm
150 mm
165 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10058290
Marca: Bochem™ 3496
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per numerose applicazioni
  • Impugnatura in legno
  • In acciaio inox
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 250 mm
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 38 mm
Materiale della lama Acciaio inox
Diametro (sistema metrico) esterno 1 mm
Dimensioni (L x P) 365 x 38 mm
Materiale maniglia Legno
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 365 mm