Learn More
Bochem™ Spatole in acciaio inox
Codice prodotto. 10454471
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
165 mm
250 mm
275 mm
365 mm
415 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
75 mm
150 mm
165 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10454471
Marca: Bochem™ 3490
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per numerose applicazioni
  • Wood handle
  • Manufactured from stainless steel
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 14 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 14 mm
Materiale della lama Acciaio inox
Diametro (sistema metrico) esterno 1 mm
Dimensioni (L x P) 165 x 14 mm
Materiale maniglia In legno
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 165 mm