Learn More
Bochem™ Spatole in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
165 mm
250 mm
275 mm
365 mm
415 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
75 mm
150 mm
165 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Wood handle
- Manufactured from stainless steel
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Spatola |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 14 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 14 mm |
| Materiale della lama | Acciaio inox |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1 mm |
| Dimensioni (L x P) | 165 x 14 mm |
| Materiale maniglia | In legno |
| Materiale | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |