Learn More
Bel-Art™ Cucchiai per campionamento in acciaio inossidabile SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL, 2 mL
0.8 mL, 2.8 mL
1.6 mL, 3 mL
1.8 mL, 5.0 mL
2.0 mL, 8.0 mL
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
missing translation for 'unitSize'
2 confezioni
pezzi 2
Description
A doppia estremità con cavità in due formati.
- In acciaio inossidabile 304
- I cucchiai per campionamento sono dotati di un manico pieno arrotondato
- Disponibili in acciaio inossidabile liscio lucidato o rivestito con FEP PTFE Fluo-Kem™
Spécification
Spécification
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma | Albero solido e arrotondato |
| Capacità (sistema metrico) | 2.0 mL, 8.0 mL |
| Product Type | Cucchiaio per campionamento |
| Finitura | Estremità rivestite in FEP Fluo-Kem PTFE |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu