Learn More
Bel-Art™ Cucchiai per campionamento in acciaio inossidabile SP Scienceware™
Codice prodotto. 15550122 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL, 2 mL
0.8 mL, 2.8 mL
1.6 mL, 3 mL
1.8 mL, 5.0 mL
2.0 mL, 8.0 mL
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
2 confezioni
pezzi 2
Codice prodotto. 15550122
Marca: Bel-Art™ H367290018
A doppia estremità con cavità in due formati.
  • In acciaio inossidabile 304
  • I cucchiai per campionamento sono dotati di un manico pieno arrotondato
  • Disponibili in acciaio inossidabile liscio lucidato o rivestito con FEP PTFE Fluo-Kem™
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Forma Solid, Rounded Shaft
Capacità (sistema metrico) 0.8 mL, 2.8 mL
Product Type Cucchiaio per campionamento
Finitura Acciaio inossidabile di grado 304 liscio lucidato
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm