Learn More
Bochem™ Stativi in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Larghezza (sistema metrico):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Expanded, flat and heavy feet for stability
- 1 adjustable foot
- Anti-slide rubber protection
- Thread M10
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Altezza (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Product Type | Base del supporto |
| Quantità | 1 Pk. |