Learn More
Bochem™ Stativi in acciaio inox
Codice prodotto. 10527561
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Larghezza (sistema metrico):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10527561
Marca: Bochem™ 5003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Piedini larghi, piatti e pesanti per una stabilità ancora maggiore
  • 1 piedino regolabile
  • Protezione in gomma antiscivolo
  • Filettatura M10
Specifica
Materiale Acciaio inox 18/10
Altezza (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 315 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Product Type Base supporto
Quantità Confezione da 1