Learn More
Bochem™ Stativi in acciaio inox
In acciaio inox 18/10
Marca: Bochem™ 5001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Expanded, flat and heavy feet for stability
- 1 adjustable foot
- Anti-slide rubber protection
- Thread M10
Specifica
Acciaio inox 18/10 | |
250 mm | |
Filettatura M 10 | |
Flat | |
|
|
1.9 kg |
3 mm | |
160 mm | |
Base del supporto | |
M10 | |
1 Ea. |