Learn More
Tenak™ Rack standard in acciaio inox
Codice prodotto. 15210674 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 4/16 scatole
5 x 4/20 scatole
Boxes (10)
Boxes (12)
Boxes (15)
Boxes (20)
Boxes (25)
Boxes (28)
Matrice:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15210674
Marca: Tenak™ TE23154
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Tenak™ Stainless Steel Upright Freezer Racks for Cryogenic Boxes for your cryogenic storage needs. A variety of stainless steel racks accommodate box heights and quantities for laboratory freezers.
  • Suitable for all brands of upright freezers
  • Stainless steel
  • For cryogenic boxes of various capacities
Specifica
Divisori a celle Yes
Product Type Standard Rack
Matrice 5 x 5
Capacità Boxes (25)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 25
Ripiani 25
Da utilizzare con (applicazione) Fit into any freezer brand and model
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
N. per confezione 1
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 139 mm
Altezza (sistema metrico) 276 mm
Profondità (sistema metrico) 688 mm