Learn More
Tenak™ Rack standard in acciaio inox
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 4/16 scatole
5 x 4/20 scatole
Boxes (10)
Boxes (12)
Boxes (15)
Boxes (20)
Boxes (25)
Boxes (28)
Matrice:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for all brands of upright freezers
- Stainless steel
- For cryogenic boxes of various capacities
Specifica
Specifica
| Divisori a celle | Yes |
| Product Type | Standard Rack |
| Matrice | 5 x 3 |
| Capacità | Boxes (15) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 15 |
| Ripiani | 15 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fit into any freezer brand and model |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| N. per confezione | 1 |
| Vedi altri risultati |