Learn More
Bochem™ Morsetti standard per stativo in acciaio inox con sughero
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Diameter (Metric) Inside:
25 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Jaw Type:
Cornered Jaw
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Morsetto per stativo
- In acciaio inox
- Due tipi: Ganasce tonde e ad angolo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Morsetto per supporto |
| Materiale | Acciaio inox |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Jaw Type | Round |
| Diameter (Metric) Inside | 25 mm |