Learn More
Agencinox™ Scatole per sterilizzazione in acciaio inox
Codice prodotto. 11793934
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11793934
Marca: Agencinox™ 5046
Use these boxes for a variety of general laboratory applications. Agencinox™ Stainless Steel Sterilization Boxes keep instruments safe and secure during sterilization process.
  • Stainless steel instrument boxes
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Materiale Stainless Steel
Forma Rettangolare
Product Type Scatola per sterilizzazione
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Altezza (sistema metrico) 60 mm