Learn More
Agencinox™ Scatole per sterilizzazione in acciaio inox
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel instrument boxes
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Forma | Rettangolare |
| Product Type | Scatola per sterilizzazione |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |