Learn More
asecos™ Stainless Steel Storage Can with Screw Cap
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With screw cap (secured against loss) overpressure valve, PTFE seal, integrated flame barrier (removable) and plastic protective ring
- Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Specifica
| Product Type | Safety Can |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Colore | Gray |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safe storage |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6.22 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 158.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 8.90 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 226.00 mm |
| Vedi altri risultati |