Learn More
asecos™ Stainless Steel Storage Can with Screw Cap
Codice prodotto. p-200003698 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17856506
Marca: asecos™ 40081
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
  • With screw cap (secured against loss) overpressure valve, PTFE seal, integrated flame barrier (removable) and plastic protective ring
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Product Type Safety Can
Capacità (sistema imperiale) 0.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Safe storage
Materiale Acciaio inossidabile
Larghezza (sistema imperiale) 5.20 in.
Larghezza (sistema metrico) 132.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.13 in.
Altezza (sistema metrico) 181.00 mm
Peso (sistema imperiale) 1.59 lb.
Peso (sistema metrico) 0.72 kg