Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Support Rods
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
450 mm
750 mm
1000 mm
Dimensioni filo:
M10
Without Thread
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 450 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Product Type | Support Rod |
| Dimensioni filo | Without Thread |
| Quantità | 1 Ea. |