Learn More
Swann-Morton™ Bisturi chirurgici in acciaio inox
Click to view available options
Size:
N. 10A
N. 12
N. 15
N. 20
N. 21
N. 22
N. 22A
N. 23
N. 24
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Stainless steel blade
- Polystyrene handle
- Individually wrapped
- Sterile
- Disposable
Specifica
Specifica
| Materiale della lama | Acciaio inox |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per procedure ortopediche e di chirurgia generale |
| Size | N. 20 |
| Monouso | Sì |
| Sterilità | Sterile |
| Materiale maniglia | Polistirene |