Learn More
Swann-Morton™ Bisturi chirurgici in acciaio inox
Codice prodotto. 11778353
Click to view available options
Size:
N. 10A
N. 12
N. 15
N. 20
N. 21
N. 22
N. 22A
N. 23
N. 24
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11778353
Marca: Swann-Morton™ 0511
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use for convenience in user environments: on the ward, in emergency or trauma units or even out in the field with paramedics. Swann Morton™ Stainless Steel Surgical Scalpels come in single peel packs.
  • Stainless steel blade
  • Polystyrene handle
  • Individually wrapped
  • Sterile
  • Disposable
Specifica
Materiale della lama Acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Per l'esecuzione di incisioni lunghe negli interventi di chirurgia generale e anche nelle procedure autoptiche
Size N. 24
Monouso
Sterilità Sterile
Materiale maniglia Polistirene