Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 12L
Codice prodotto. 17215556 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17215556
Edge
For water bath.
For use with Fisherbrand™ Digital Heating Circulator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 12 L
Dimensioni (P x L x A) 410 x 410 x 500 mm