Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 5L
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Fisherbrand™ Digital Heating Circulator.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Dimensioni (P x L x A) | 410 x 410 x 330 mm |