Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths
Codice prodotto. 12727779
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
26 L
38 L
Da utilizzare con (apparecchiatura):
T100, TC120, TXF150 or TXF200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12727779
Marca: Grant Instruments™ ST26
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine with any Grant Heating Circulator or Bath. Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths has a temperature range of –15 to 200°C.
  • High efficiency stainless steel construction
  • Templerature range: -15 to 200°C
  • Includes integral raised feet for ease of carrying, repositioning, and retort access
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 26 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) T100, TC120, TXF150 or TXF200
Gamma di temperatura 15°C to 200°C
Materiale Stainless Steel